Tisk…
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21449.06 B21449.14
B21449.06EA 948 CZK
B21449.06 B21449.14
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid ≥98%
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 56518-42-4 Molecular Formula: C9H9BrO4 Formula Weight: 261.07 Melting Point: 254-258° MDL No.: MFCD01632140
Vzorec: C₉H₉BrO₄
MW: 261.07
Bod tání: 254…258 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632140
CAS číslo: 56518-42-4