2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
6-Bromoveratric acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
441074-1G
441074-5G
SIAL441074-1GEA
620
CZK
SIAL441074-1G
SIAL441074-5G
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
Vzorec:
C₉H₉BrO₄ MW: 261,07 g/mol |
MDL Number:
MFCD00017542 CAS číslo: 6286-46-0 |