5-Bromo-2-methoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
694789-1G
694789-5G
SIAL694789-1GEA
1590
CZK
SIAL694789-1G
SIAL694789-5G
5-Bromo-2-methoxybenzoic acid, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-methoxybenzoic acid
Vzorec:
C₈H₇BrO₃ MW: 231,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00093713 CAS číslo: 2476-35-9 |