Tisk…
5-Bromoanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
260118-25G 260118-5G
SIAL260118-25GEA 6450 CZK
SIAL260118-25G SIAL260118-5G
5-Bromoanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
5-Bromoanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Bod varu: 342 °C (1013 hPa)
Bod tání: 218…219 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007823
CAS číslo: 5794-88-7
EINECS: 227-338-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01389