Tisk…
4-Bromoanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Amino-4-bromobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
664863-1G 664863-5G
SIAL664863-1GEA 4350 CZK
SIAL664863-1G SIAL664863-5G
4-Bromoanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
4-Bromoanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
MDL Number: MFCD03618454
CAS číslo: 20776-50-5
EINECS: 244-025-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III