Tisk…
4-Bromobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: p-Bromobenzoic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
108510-100G 108510-25G
SIAL108510-100GEA 3170 CZK
SIAL108510-100G SIAL108510-25G
4-Bromobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₂
MW: 201.02
Bod varu: 300
Bod tání: 252…256 °C
Hustota: 1.894 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002529
CAS číslo: 586-76-5
EINECS: 209-581-7
Merck Index: 13,01392