Tisk…
2-Bromobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
137677-100G 137677-25G
SIAL137677-100GEA 1800 CZK
SIAL137677-100G SIAL137677-25G
2-Bromobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Bromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Bod varu: 296 °C (1013 hPa)
Bod tání: 144…147 °C
Hustota: 1,929 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002402
CAS číslo: 88-65-3
EINECS: 201-848-6