Tisk…
Methyl-4-bromobenzoate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-bromobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
414070250 414070010
ACRO414070250EA 5260 CZK
ACRO414070250 ACRO414070010
Methyl-4-bromobenzoate 99%
Methyl-4-bromobenzoate
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Bod varu: 246 °C (1013 hPa)
Bod tání: 78…81 °C
Hustota: 1,689 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00013531
CAS číslo: 619-42-1
EINECS: 210-596-6
Merck Index: 13,01392
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.5 %