Tisk…
Ethyl-4-bromobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
363774-100G 363774-25G
SIAL363774-100GEA 7950 CZK
SIAL363774-100G SIAL363774-25G
Ethyl-4-bromobenzoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-bromobenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Bod varu: 264 °C (1013 hPa)
Bod tání: 18 °C
Hustota: 1,4332 g/cm³ (17.3 °C)
MDL Number: MFCD00016329
CAS číslo: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Merck Index: 13,01392