Ethyl-4-bromobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
A11365.09
A11365.18
A11365.30
A11365.09EA
1240
CZK
A11365.09
A11365.18
A11365.30
Ethyl-4-bromobenzoate ≥98%
Ethyl-4-bromobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 5798-75-4
Molecular Formula: C9H9BrO2
Formula Weight: 229.07
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₉BrO₂ Bod varu: 262…264 °C Bod tání: 18 °C Hustota: 1,403 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016329 CAS číslo: 5798-75-4 EINECS: 227-347-2 Merck Index: 14,1408 |