Tisk…

Ethyl-4-bromobenzoate 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

249760500 249760100
ACRO249760500EA 4090 CZK
ACRO249760500 ACRO249760100
Ethyl-4-bromobenzoate 99%
Ethyl-4-bromobenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Bod varu: 262…264 °C
Bod tání: 18 °C
Hustota: 1,43 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016329
CAS číslo: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Merck Index: 13,01392

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR