Tisk…
Methyl-3-bromobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
499625-25G 499625-5G
SIAL499625-25GEA 4980 CZK
SIAL499625-25G SIAL499625-5G
Methyl-3-bromobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-bromobenzoate
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Bod varu: 69…70 °C (0,2 mmHg)
Bod tání: 31 °C
MDL Number: MFCD00017777
CAS číslo: 618-89-3
EINECS: 210-569-9