Methyl-3-bromobenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
A16174.09
A16174.18
A16174.30
A16174.09EA
1210
CZK
A16174.09
A16174.18
A16174.30
Methyl-3-bromobenzoate ≥98%
Methyl-3-bromobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 618-89-3
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Flash Point:
Vzorec:
C₈H₇BrO₂ MW: 215,05 g/mol Bod varu: 139…140 °C (35 mmHg) Bod tání: 30…33 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017777 CAS číslo: 618-89-3 EINECS: 210-569-9 |