Tisk…
Methyl-3-bromobenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
333650050 333650250
ACRO333650050EA 1130 CZK
ACRO333650050 ACRO333650250
Methyl-3-bromobenzoate 98%
Methyl-3-bromobenzoate
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Bod varu: 139…140 °C (35 mmHg)
Bod tání: 31 °C
MDL Number: MFCD00017777
CAS číslo: 618-89-3
EINECS: 210-569-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %