Ethyl-3-bromobenzoate 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
308540250
308540050
ACRO308540250EA
2390
CZK
ACRO308540250
ACRO308540050
Ethyl-3-bromobenzoate 98%
Ethyl-3-bromobenzoate
Vzorec:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,07 g/mol Bod varu: 130…131 °C (12 mmHg) Hustota: 1,43 g/cm³ Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013529 CAS číslo: 24398-88-7 EINECS: 246-223-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5405 to 1.5425 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...