Methyl-2-bromobenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
387851-25ML
387851-5ML
SIAL387851-25MLEA
1650
CZK
SIAL387851-25ML
SIAL387851-5ML
Methyl-2-bromobenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-bromobenzoate
Vzorec:
C₈H₇BrO₂ MW: 215,05 g/mol Bod varu: 253 °C (1013 hPa) Hustota: 1,51 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00016328 CAS číslo: 610-94-6 EINECS: 210-241-5 |