Tisk…
Methyl-2-bromobenzoate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A12435.14 A12435.22 A12435.36
A12435.14EA 1460 CZK
A12435.14 A12435.22 A12435.36
Methyl-2-bromobenzoate ≥99%
Methyl-2-bromobenzoate
Purity: 99% CAS No.: 610-94-6 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5590 Boiling Point: 252° Beilstein Reference: 1862501 MDL No.: MFCD00016328
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Bod varu: 252 °C
Hustota: 1,532
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016328
CAS číslo: 610-94-6
EINECS: 210-241-5