Tisk…
4-Bromobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: p-Bromobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
B59209-10G B59209-25G
SIALB59209-10GEA 1640 CZK
SIALB59209-10G SIALB59209-25G
4-Bromobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄BrClO
Bod varu: 247 °C (1013 hPa)
Bod tání: 36 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000683
CAS číslo: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
UN: 3261
ADR: 8,II