2-Bromobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
B59179-10G
B59179-50G
SIALB59179-10GEA
1620
CZK
SIALB59179-10G
SIALB59179-50G
2-Bromobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Bromobenzoyl chloride
Vzorec:
C₇H₄BrClO Bod varu: 245 °C (1013 hPa) Bod tání: 11 °C Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000655 CAS číslo: 7154-66-7 EINECS: 230-507-4 UN: 3265 ADR: 8,II |