Tisk…
2-Bromobenzoyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
106750100 106750500
ACRO106750100EA 1770 CZK
ACRO106750100 ACRO106750500
2-Bromobenzoyl chloride 98%
2-Bromobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Bod varu: 245 °C (1013 hPa)
Bod tání: 11 °C
Hustota: 1,67 g/cm³
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000655
CAS číslo: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5947 to 1.5967 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.03
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %