Tisk…
4-Bromobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
B58407-10G B58407-50G
SIALB58407-10GEA 1350 CZK
SIALB58407-10G SIALB58407-50G
4-Bromobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrN
Bod varu: 236 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼90 °C
Hustota: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001811
CAS číslo: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III