Tisk…
3-Bromobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: m-Bromobenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
B58202-100G B58202-10G
SIALB58202-100GEA 16950 CZK
SIALB58202-100G SIALB58202-10G
3-Bromobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
3-Bromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrN
MW: 182,02 g/mol
Bod varu: 226 °C (1013 hPa)
Bod tání: 37…40 °C
Hustota: 1,562 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001796
CAS číslo: 6952-59-6
EINECS: 230-127-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III