Tisk…
2-Bromobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B58008-10G B58008-1G
SIALB58008-10GEA 1500 CZK
SIALB58008-10G SIALB58008-1G
2-Bromobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Bromobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrN
Bod varu: 252 °C (1013 hPa)
Bod tání: 51…52 °C
Hustota: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001772
CAS číslo: 2042-37-7
EINECS: 218-045-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III