Tisk…

4-Bromo-2-chlorophenol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

167789-25G 167789-5G
SIAL167789-25GEA 2570 CZK
SIAL167789-25G SIAL167789-5G
4-Bromo-2-chlorophenol, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-chlorophenol
Vzorec: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
Bod varu: 232 °C (1013 hPa)
Bod tání: 50…51 °C
Hustota: 1,617 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002166
CAS číslo: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
UN: 3082
ADR: 9,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR