Tisk…
2-Bromo-4,6-dichloroaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A18436.14 A18436.22
A18436.14EA 1430 CZK
A18436.14 A18436.22
2-Bromo-4,6-dichloroaniline ≥98%
2-Bromo-4,6-dichloroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 697-86-9 Molecular Formula: C6H4BrCl2N Formula Weight: 240.92 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 2089686
Vzorec: C₆H₄BrCl₂N
MW: 240.91
Bod varu: 273
Bod tání: 78…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040936
CAS číslo: 697-86-9