1-Bromo-4-chloro-3-fluorobenzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene
A15745.14
A15745.22
A15745.14EA
2800
CZK
A15745.14
A15745.22
1-Bromo-4-chloro-3-fluorobenzene ≥98%
1-Bromo-4-chloro-3-fluorobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 60811-18-9
Molecular Formula: C6H3BrClF
Formula Weight: 209.45
Refractive Index: 1.5550
Boiling Point: 62-64°/9mm
MDL No.: MFCD00042519
Vzorec:
C₆H₃BrClF Bod varu: 62…64 °C (9 mmHg) Hustota: 1,710 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042519 CAS číslo: 60811-18-9 |