Tisk…
4-Bromo-3-chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
665312-25G 665312-5G
SIAL665312-25GEA 13810 CZK
SIAL665312-25G SIAL665312-5G
4-Bromo-3-chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
MDL Number: MFCD08276864
CAS číslo: 25118-59-6