4-Bromo-3-chlorobenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27252.14
H27252.06
H27252.14EA
7970
CZK
H27252.14
H27252.06
4-Bromo-3-chlorobenzoic acid ≥97%
4-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 25118-59-6
Molecular Formula: C7H4BrClO2
Formula Weight: 235.47
Odour: Odourless
Melting Point: 220-225°
MDL No.: MFCD08276864
Vzorec:
C₇H₄BrClO₂ Bod tání: 220…225 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08276864 CAS číslo: 25118-59-6 |