Tisk…
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
664014-25G 664014-5G
SIAL664014-25GEA 2230 CZK
SIAL664014-25G SIAL664014-5G
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
MDL Number: MFCD00040903
CAS číslo: 59748-90-2
EINECS: 261-911-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III