Tisk…

5-Bromo-2-chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

175544-100G 175544-25G
SIAL175544-100GEA 9900 CZK
SIAL175544-100G SIAL175544-25G
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Bod varu: 316 °C (1013 hPa)
Bod tání: 157…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002415
CAS číslo: 21739-92-4
EINECS: 244-558-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR