Tisk…
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L19244.03 L19244.06
L19244.03EA 2030 CZK
L19244.03 L19244.06
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid ≥97%
3-Bromo-4-chlorobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 42860-10-6 Molecular Formula: C7H4BrClO2 Formula Weight: 235.47 Melting Point: 218-222° Beilstein Reference: 2438796
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Bod tání: 218…222 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079706
CAS číslo: 42860-10-6