Tisk…
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
664022-25G 664022-5G
SIAL664022-25GEA 4870 CZK
SIAL664022-25G SIAL664022-5G
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
MDL Number: MFCD00013982
CAS číslo: 21739-93-5
EINECS: 244-559-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III