Tisk…
1-Bromo-3-chlorobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-Bromochlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
124036-100G 124036-25G
SIAL124036-100GEA 2160 CZK
SIAL124036-100G SIAL124036-25G
1-Bromo-3-chlorobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3-chlorobenzene
Vzorec: C₆H₄BrCl
MW: 191,45 g/mol
Bod varu: 196 °C (1013 hPa)
Bod tání: –21,2 °C
Hustota: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000568
CAS číslo: 108-37-2
EINECS: 203-575-8