Tisk…
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3,5-Dichlorobromobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
277789-100G 277789-25G
SIAL277789-100GEA 2860 CZK
SIAL277789-100G SIAL277789-25G
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Vzorec: C₆H₃BrCl₂
MW: 225.9
Bod varu: 227
Bod tání: 82…84 °C
MDL Number: MFCD00000584
CAS číslo: 19752-55-7
EINECS: 243-270-7