Tisk…
2-Bromo-1,3,5-trichlorobenzene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,4,6-trichlorobenzene
B25000.06 B25000.14
B25000.06EA 2330 CZK
B25000.06 B25000.14
2-Bromo-1,3,5-trichlorobenzene ≥97%
2-Bromo-1,3,5-trichlorobenzene
Purity: 97% CAS No.: 19393-96-5 Molecular Formula: C6H2BrCl3 Formula Weight: 260.34 MDL No.: MFCD00060653
Vzorec: C₆H₂BrCl₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060653
CAS číslo: 19393-96-5