Tisk…
5-Bromosalicylaldehyde ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
137286-100G 137286-25G
SIAL137286-100GEA 6250 CZK
SIAL137286-100G SIAL137286-25G
5-Bromosalicylaldehyde ≥98%, Sigma-Aldrich®
5-Bromosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Bod varu: 269 °C (1013 hPa)
Bod tání: 102…106 °C (lit.)
MDL Number: MFCD00003330
CAS číslo: 1761-61-1
EINECS: 217-167-2