Tisk…
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
463469-25G 463469-5G
SIAL463469-25GEA 3620 CZK
SIAL463469-25G SIAL463469-5G
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅Br₂NO
MW: 278,93 g/mol
Bod varu: 331 °C (1013 hPa)
Bod tání: 137…137,5 °C
MDL Number: MFCD00671100
CAS číslo: 50910-55-9
EINECS: 256-841-0