Tisk…
4-Bromobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
B57400-100G B57400-10G B57400-25G
SIALB57400-100GEA 6260 CZK
SIALB57400-100G SIALB57400-10G SIALB57400-25G
4-Bromobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Bromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Bod varu: 244 °C (1013 hPa)
Bod tání: 54…56 °C
Hustota: 1,849 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003377
CAS číslo: 1122-91-4
EINECS: 214-365-0