3-Bromobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
B57206-100G
B57206-25G
SIALB57206-100GEA
2950
CZK
SIALB57206-100G
SIALB57206-25G
3-Bromobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Bromobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₅BrO MW: 185,02 g/mol Bod varu: 229 °C (1013 hPa) Bod tání: 18…21 °C Hustota: 1,587 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003345 CAS číslo: 3132-99-8 EINECS: 221-526-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...