Tisk…
2-Bromobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: o-Bromobenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
B57001-10G B57001-25G
SIALB57001-10GEA 1740 CZK
SIALB57001-10G SIALB57001-25G
2-Bromobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Bromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO
MW: 185,02 g/mol
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 21 °C
Hustota: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003300
CAS číslo: 6630-33-7
EINECS: 229-622-2