Tisk…
4-Bromophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromobenzeneboronic acid, (4-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-bromophenyl)borane, (4-Bromophenyl)metaboric acid
107280050 107280250
ACRO107280050EA 3030 CZK
ACRO107280050 ACRO107280250
4-Bromophenylboronic acid 98%
4-Bromophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BBrO₂
MW: 200,83 g/mol
Bod tání: 287…292 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002104
CAS číslo: 5467-74-3
EINECS: 226-779-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %