Tisk…
3-Bromophenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L16354.06 L16354.14
L16354.06EA 2050 CZK
L16354.06 L16354.14
3-Bromophenylboronic acid ≥98%
3-Bromophenylboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 89598-96-9 Molecular Formula: C6H6BBrO2 Formula Weight: 200.83 Melting Point: 164-168° Beilstein Reference: 3127104
Vzorec: C₆H₆BBrO₂
Bod tání: 164…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00239386
CAS číslo: 89598-96-9