Tisk…
3-Bromophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Dihydroxy(3-bromophenyl)borane, (3-Bromophenyl)metaboric acid, (3-Bromophenyl)boronic acid, 3-Bromobenzeneboronic acid
358940010 358940050
ACRO358940010EA 1160 CZK
ACRO358940010 ACRO358940050
3-Bromophenylboronic acid 97%
3-Bromophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BBrO₂
MW: 200.83
Bod tání: 175…177 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00239386
CAS číslo: 89598-96-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %