3,5-Dibromophenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B23863.06
B23863.14
B23863.06EA
3810
CZK
B23863.06
B23863.14
3,5-Dibromophenylboronic acid ≥97%
3,5-Dibromophenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 117695-55-3
Molecular Formula: C6H5BBr2O2
Formula Weight: 279.73
Melting Point:
Vzorec:
C₆H₅BBr₂O₂ MW: 279,72 g/mol Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01075725 CAS číslo: 117695-55-3 |