Tisk…
2-Bromophenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-bromophenyl)borane, 2-Bromobenzeneboronic acid, (2-Bromophenyl)metaboric acid
L18581.03 L18581.06 L18581.99
L18581.03EA 1480 CZK
L18581.03 L18581.06 L18581.99
2-Bromophenylboronic acid ≥98%
2-Bromophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 244205-40-1 Molecular Formula: C6H6BBrO2 Formula Weight: 200.83 Melting Point: 108-110° Beilstein Reference: 8542615
Vzorec: C₆H₆BBrO₂
MW: 200.83
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01114672
CAS číslo: 244205-40-1