Tisk…
2-Bromophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-bromophenyl)borane, 2-Bromobenzeneboronic acid, (2-Bromophenyl)metaboric acid
379990050 379990250 379991000
ACRO379990050EA 3390 CZK
ACRO379990050 ACRO379990250 ACRO379991000
2-Bromophenylboronic acid 97%
2-Bromophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BBrO₂
MW: 200.83
Bod tání: 109…114 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01114672
CAS číslo: 244205-40-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %