Tisk…
Brombenzen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
B57702-100ML B57702-2L B57702-500ML B57702-18L
SIALB57702-100MLEA 712 CZK
SIALB57702-100ML SIALB57702-2L SIALB57702-500ML SIALB57702-18L
Brombenzen, Sigma-Aldrich®
Brombenzen
Vzorec: C₆H₅Br
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Bod tání: –31 °C
Hustota: 1,495 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000055
CAS číslo: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01390