Tisk…
1,4-Dibromobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D39029-100G D39029-2KG D39029-500G
SIALD39029-100GEA 993 CZK
SIALD39029-100G SIALD39029-2KG SIALD39029-500G
1,4-Dibromobenzene, Sigma-Aldrich®
1,4-Dibromobenzene
Vzorec: C₆H₄Br₂
Bod varu: 219 °C (1013 hPa)
Bod tání: 84…87 °C
Hustota: 2,28 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000089
CAS číslo: 106-37-6
EINECS: 203-390-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03042