Tisk…
1,3-Dibromobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
194395-25G 194395-5G
SIAL194395-25GEA 2380 CZK
SIAL194395-25G SIAL194395-5G
1,3-Dibromobenzene, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibromobenzene
Vzorec: C₆H₄Br₂
Bod varu: 218 °C (1013 hPa)
Bod tání: –7 °C
Hustota: 1,952 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000078
CAS číslo: 108-36-1
EINECS: 203-574-2