Tisk…
1,2,4,5-Tetrabromobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
278343-100G 278343-25G
SIAL278343-100GEA 7330 CZK
SIAL278343-100G SIAL278343-25G
1,2,4,5-Tetrabromobenzene, Sigma-Aldrich®
1,2,4,5-Tetrabromobenzene
Vzorec: C₆H₂Br₄
MDL Number: MFCD00000063
CAS číslo: 636-28-2
EINECS: 211-253-3